missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A8/A9 Antibody (48M7C7), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-25269B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S100A8/A9 Monoclonal specifically detects S100A8/A9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| S100A8/A9 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| 60B8AG, CAGA, CFAG, CGLA, CP-10, L1Ag, MA387, MIF, MRP8, NIF, P8, S100 calcium binding protein A8, S100A8 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This product reacts with Human and Mouse. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 48M7C7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| S100A8 | |
| Within the range of amino acids 2-105 of human S100A8 were used as the immunogen for the antibody. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 6279 | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido