Learn More
S100B Antibody (CL2720) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46626PCP
Product Code. 30288025
  • € 748.00 / 0.10mL
Description
S100B Monoclonal antibody specifically detects S100B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S100B
Monoclonal
PerCP
beta (neural), NEF, S100, S100 beta, S100 calcium binding protein B, S100 calcium-binding protein B, S100 calcium-binding protein, beta (neural), S-100 calcium-binding protein, beta chain, 10protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100beta
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04271, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction, Stem Cells
6285
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL2720
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.