Learn More
S100B Monoclonal Antibody (OTI3G6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807235S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17507623
  • € 242.00 / 30µL
Description
S100B Monoclonal antibody specifically detects S100B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
S100B
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P02749
Mouse
Affinity chromatography
RUO
350
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3G6
Unconjugated
APOH
AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; protein S100-B; S100; S100 calcium binding protein B; S100 calcium binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S-100 calcium-binding protein beta subunit; S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S100 protein beta chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit beta; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100B; S100-B; S100beta; S100P
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 120-345 of human APOH produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt