Learn More
S100P Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 401.00 - € 672.00
Specifications
Antigen S100P
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18672024
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21384-25ul
25 μg
€ 401.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18622624
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21384-100ul
100 μg
€ 672.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
S100P Polyclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifications
Specifications
S100P
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
6286
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
Human
MIG9, migration-inducing gene 9, Protein S100-E, S100 calcium binding protein P, S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P, S100E
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FIVFVAAITSACHKYFEKAGL
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.