Learn More
SAA Mouse anti-Human, Clone: OTI4A3, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813997S
Descrizione
SAA Monoclonal antibody specifically detects SAA in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| SAA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P0DJI8 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 6288 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA | |
| OTI4A3 | |
| Unconjugated | |
| SAA1 | |
| amyloid a; Amyloid fibril protein AA; Amyloid protein A; MGC111216; PIG4; SAA; SAA1; Saa-1; Saa2; serum amyloid A; serum amyloid A 1; serum amyloid A 2; serum amyloid A protein; serum amyloid A1; Serum amyloid A1 protein; Serum amyloid A-1 protein; serum amyloid A-like protein; Serum amyloid protein A(2-102); Serum amyloid protein A(2-103); Serum amyloid protein A(2-104); Serum amyloid protein A(3-104); Serum amyloid protein A(4-101); Serum Amyloid-A; TP53I4; tumor protein p53 inducible protein 4 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-122 of human SAA (NP_954630) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.