Learn More
Terracycle™ Safety Equipment Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7249592
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Unit Size:
Each
Product Code. 17845745
Brand: Terracycle™ CS58SNL
Only null left
Add to basket
Add to basket
Recycle Safety Equipment using this Zero Waste Box system. Zero Waste Box includes signage, a built-in liner, shipping to and from your location, and processing of the materials.
Use this Zero Waste Box to recycle:
  • Earplugs
  • Beard nets
  • Hairnets
  • Disposable gloves
  • Safety glasses
  • Disposable garments
  • Disposable shoe covers
  • Disposable masks*
*We accept all types of disposable face masks made from plastic, such as dust masks, FFP2 (or so-called ''N95''), FFP3 and surgical masks (as long as they don't come from a medical environment).
Do not send in:
  • Medical waste
    • This includes material contaminated with blood or bodily fluids and waste that originate from health care facilities, hospitals, home care, physicians' offices, dental offices, blood banks, veterinary clinics, research laboratories, etc.
  • Autoclaved material
  • Fabric, homemade or paper face masks
  • Wax earplugs
  • Hazardous waste (sharp, flammable, reactive, corrosive, ignitable, toxic, infectious or pathogenic) or material contaminated with blood which present a danger to the environment, or to people
  • Batteries, pressurized canisters, broken glass
Specifications
Capacity (Metric) 7 kg
Capacity (English) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensions (L x W x H) 25 x 25 x 46 cm
Disposable Single-use
Latex Free Yes
Size Small
Sterility Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Product Type Recycling Box
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt