Learn More
Sartorius Safetyspace Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31940824 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (Metric):
120 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
Pack of 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (Metric) Tamaño de la unidad
31940824 200 μL Pack of 960
31940823 120 μL Pack of 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31940824 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LHG790201F
Estimated Shipment: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ideal for use with sartorius pipettes, enabling maximum accuracy and precision.
  • Safetyspace™ Filter Tips are made of virgin polypropylene and the filter of polyethylene without any self-sealing additives to avoid contamination of the sample, which may affect the results.
  • All the steps in the manufacturing process strictly follow ISO 9001 and ISO 13485 quality standards, and the tips are manufactured in ISO 8-classified cleanroom conditions to avoid any contamination.
  • They are certified and tested for DNase, RNase, human DNA and endotoxins.
  • The tips are released for sale once they have fulfilled the test requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Transparent
Autoclavable Not Autoclavable
Format Rack, 10 x 96
Tip Style Ergonomic
Product Type Filter Tips
For Use With (Equipment) Sartorius
Material Polypropylene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.