Learn More
Salivary Amylase Alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46714
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18639945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 589.00
    € 556.50 / 0.10mL
    Save € 32.50
    5% Off
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Salivary Amylase Alpha Polyclonal antibody specifically detects Salivary Amylase Alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Salivary Amylase Alpha
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
P04745
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
276
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1, alpha-amylase 1, AMY1, AMY1B, AMY1C, amylase, alpha 1A (salivary), amylase, alpha 1A, salivary, amylase, salivary, alpha-1A, EC 3.2.1.1, glycogenase, Salivary alpha-amylase, salivary amylase alpha 1A
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KPFIYQEVIDLGGEPIKSSDYFGNGRVTEFKYGAKLGTVIRKWNGEKMSYLKNWGEGWG
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.