Learn More
SAMD9L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-91241
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18215979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 725.00
    € 685.65 / 0.10mL
    Save € 39.35
    5% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SAMD9L Polyclonal specifically detects SAMD9L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SAMD9L
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
DRIF2, FLJ39885, KIAA2005, sterile alpha motif domain containing 9-like, UEF, UEF1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
219285
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SAMD9L
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MSKQVSLPEMIKDWTKEHVKKWVNEDLKINEQYGQILLSEEVTGLVLQELTEKDLVEMGLPWGPALLIKRSYNKLNSKSPESDNHDPGQLDNS
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only