Learn More
Samuraciclib hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16474936
Marke: Medchem Express HY103712A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Samuraciclib hydrochloride (CT7001 hydrochloride) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active CDK7 inhibitor, with an IC50 of 41 nM.
Samuraciclib hydrochloride displays 45-, 15-, 230- and 30-fold selectivity over CDK1, CDK2 (IC50 of 578 nM), CDK5 and CDK9, respectively. Samuraciclib hydrochloride inhibits the growth of breast cancer cell lines with GI50 values between 0.2-0.3 μM. Samuraciclib hydrochloride has anti-tumor effects.
Spezifikation
Chemical Name or Material Samuraciclib hydrochloride
Physical Form Powder
CAS 1805789-54-1
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H31ClN6O
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym CT7001 hydrochlorideICEC0942 hydrochloride
Solubility Information H2O : 55 mg/mL (127.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (116.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CNCC[C@@H]1CNC2=NC3=C(C(C)C)C=NN3C(NCC4=CC=CC=C4)=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 430.97
Formula Weight 430.97
Percent Purity 98.03%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt