Learn More
Sancycline, MedChemExpress
Código de producto. 16483377
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16483377 50 mg 50mg
16457358 10 mg 10mg
16423576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16483377 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY17466
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Especificaciones
Chemical Name or Material Sancycline
CAS 808-26-4
Color Earth Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H22N2O7
Quantity 50 mg
Synonym Bonomycin 6-Demethyl-6-deoxytetracycline
Solubility Information DMSO : 8.33 mg/mL (20.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Formula Weight 414.41
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.