Läs mer
Läs mer
SAP102 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35258-20ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SAP102 Polyclonal antibody specifically detects SAP102 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SAP102 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200 | |
| discs, large homolog 3 (Drosophila), KIAA1232discs, large homolog 3 (neuroendocrine-dlg, Drosophila), MRX90MRX, NEDLGdisks large homolog 3, neuroendocrine-DLG, SAP-102, SAP102NE-Dlg, Synapse-associated protein 102, XLMR | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 464-817 of human SAP102 (NP_066943.2).,, Sequence:, QYRPEEYSRFESKIHDLREQMMNSSMSSGSGSLRTSEKRSLYVRALFDYDRTRDSCLPSQGLSFSYGDILHVINASDDEWWQARLVTPHGESEQIGVIPSKKRVEKKERARLKTVKFHARTGMIESNRDFPGLSDDYYGAKNLKGQEDAILSYEPVTRQEIHYARPVIILGPMKDRVNDDLISEFPHKFGSCVPHTTRPRRDNEVDGQDYHFVVSREQMEKDIQDNKFIEAGQFNDNLYGTSIQSVRAVAERGKHCILDVSGNAIKRLQQAQLYPIAIFIKPKSIEALMEMNRRQTYEQANKIYDKAMKLEQEFGEYFTAIVQGDSLEEIYNKIKQIIEDQSGHYIWVPSPEKL | |
| 20 μL | |
| Cell Cycle and Replication, Neuroscience | |
| 1741 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering