Learn More
SAP102 Antibody (OTI3F2), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73985F
Product Code. 18160717
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
SAP102 Monoclonal specifically detects SAP102 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SAP102
Monoclonal
FITC
PBS with 0.05% Sodium Azide
DLG3
Full length recombinant protein of human SAP102 (NP_066943) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Flow Cytometry
OTI3F2
Flow Cytometry
discs, large homolog 3 (Drosophila), KIAA1232discs, large homolog 3 (neuroendocrine-dlg, Drosophila), MRX90MRX, NEDLGdisks large homolog 3, neuroendocrine-DLG, SAP-102, SAP102NE-Dlg, Synapse-associated protein 102, XLMR
Mouse
Affinity Purified
Cell Cycle and Replication, Neuroscience
1741.0
Store at 4°C in the dark.
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.