Learn More
SAP130 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-92362-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18482671
  • € 280.00 / 25µL
Description
SAP130 Polyclonal antibody specifically detects SAP130 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SAP130
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
KIAA0017splicing factor 3b, subunit 3, 130kD, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 130 kDa subunit, RSE1, SAP130SAP 130, SF3B130, SF3b130pre-mRNA splicing factor SF3b, 130 kDa subunit, Spliceosome-associated protein 130, splicing factor 3B subunit 3, splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa, STAF130
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DTVPVAAAMCVLKTGFLFVASEFGNHYLYQIAHLGDDDEEPEFSSAMPLEEGDTFFFQPRPLKNLVLVDELDSLSPILFC
25 μL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
23450
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt