Learn More
Invitrogen™ SAPCD1 Polyclonal Antibody
Description
Immunogen sequence: REQDALWQGLE LLQHGQAWFE DHLREAQRQQ LHLGALGENF LTDLHSEPGR PPLAQIQKVN ICLQNLIHEK E Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 71%, rat 67%.
SAPCD1 is a protein coding gene.
Spécification
Spécification
| Antigen | SAPCD1 |
| Applications | Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | SAPCD1 |
| Gene Accession No. | Q5SSQ6 |
| Gene Alias | 2810436B06Rik; C23H6orf26; C6orf26; G7d; Ng23; Protein G7d; Sapcd1; suppressor APC domain containing 1; suppressor APC domain-containing protein 1 |
| Gene Symbols | SAPCD1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?