missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR7334 hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16436886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16436886

Brand: Medchem Express HY15699A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.

SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.

Specifications

Chemical Name or Material SAR7334 hydrochloride
CAS 1333207-63-8
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H24Cl3N3O
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (226.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=CC=C(C#N)C=C4Cl.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 440.79
Formula Weight 440.79
Percent Purity 95.61%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis