Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 NSP5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1367)
GREENER_CHOICE
Catalog No. 17809335
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
17809335 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17809335 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA547017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
SARS-CoV-2 NSP5 is a non-structural protein in which the main protease targets RIG-I and mitochondrial antiviral signaling (MAVS) protein via two distinct mechanisms for inhibition. NSP5 cleaves off the 10 most-N-terminal amino acids from RIG-I and deprives it of the ability to activate MAVS, whereas NSP5 promotes the ubiquitination and proteosome-mediated degradation of MAVS. NSP5 potently inhibits interferon (IFN) induction by double-stranded RNA (dsRNA) in an enzyme-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SARS-CoV-2 NSP5
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone HL1367
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with no preservative
Gene ORF1ab
Gene Accession No. P0DTD1
Gene Alias COVID-19 Envelope; SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 Envelope
Gene Symbols ORF1ab
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CLpro (nsp5).
Purification Method Protein A
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 43740578
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.