Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (040), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 448.00 - € 673.00
Specifications
Antigen SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Clone 040
Dilution Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:100
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18631689
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-12736-50ul
50 μg
€ 448.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18614896
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-12736-100ul
100 μg
€ 673.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:100
Monoclonal
Purified
RUO
SARS-CoV
2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
040
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Virology Bacteria and Parasites
0.2 um filtered solution in PBS
43740575
IgG
Protein A purified
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt