Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (B3449M), DyLight 594 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00514DL594
Product Code. 18541450
  • € 679.00 / 0.20mL
Description
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Monoclonal
DyLight 594
2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein.
0.2 mL
Virology Bacteria and Parasites
43740575
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
B3449M
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
SARS-CoV, SARS-CoV-2
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato