Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 ORF8 (strain Wuhan-Hu-1) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5143463
Product Code. 17890766
  • € 464.00 / 100µL
Description
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
The structure of the SARS-CoV-2 ORF8 protein involves two novel intermolecular interfaces layered onto an ORF7 fold. One is mediated by a disulfide bond, the other is noncovalent, and both are novel approximately 60-residue core is similar to SARS-CoV-2 ORF7a. The addition of two dimerization interfaces is unique to SARS-CoV-2 ORF8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SARS-CoV-2 ORF8 (strain Wuhan-Hu-1)
Polyclonal
Unconjugated
ORF8
ORF8
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 (Strain:Wuhan-Hu-1). The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% Proclin 300; pH 7
COVID19 ORF8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
43740577
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado