Learn More
Sartorius™ Cubis™ Essential Precision Balances
The right choice for users without complex operations who primarily want to perform ultra-precise weighing
Merk:  Sartorius™ MSE5201S-ED15
Overige gegevens : Gewicht : 8.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15334298
  • € 2800.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 30-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Kenmerken
  • Groot, contrastrijk Cubis MSE lcd-display
  • Eenvoudig te begrijpen menuondersteuning met korte tekstinstructies
  • Duidelijk gestructureerde toetsen voor nauwkeurige activering van functies
  • Softwareondersteuning voor snel waterpas zetten
  • Robuuste, monolithische weegsysteemtechnologie voor betrouwbare meetresultaten
  • Eenvoudige kalibratie met isoCAL (interne automatische kalibratie-/afstelfunctie)
  • Rechthoekige weegschotels met ruime afmetingen
  • Gegevensinterfaces: USB en RS232C; 3 optionele poorten zijn verkrijgbaar als accessoire (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Keuze uit 13 voorgeconfigureerde hoogwaardige Cubis-laboratoriumweegschalen, waaronder semi-microweegschalen, analytische weegschalen, precisieweegschalen en weegschalen met hoge capaciteit
Tochtschermen
  • Semi-microweegschalen en analytische modellen (14-559-000, 001, 002) zijn voorzien van tochtschermen met een hoge mechanische stabiliteit en soepele en stille schuifdeuren. 
  • Geen frame dat in de weg zit, voor ongehinderde toegang tot de weegschotel.
  • Beschermd tegen elektrostatische invloeden door een geleidende coating
Toepassingen
Eenheidconversie, isoCAL automatische kalibratie-/afstelfunctie, dichtheidsbepaling (uitsluitend methode voor drijfvermogen), berekeningen, middeling, netto/totaal-formulering, weging in procenten, telling, counting,
totalisering
Specificatie
Specificatie
5.2 kg
206 mm
≤100mg
MSE5201S-ED15
206mm
Precision Balance
100 mg
≤50mg
≤1 sec.
Square
Video's