Learn More
SAT2 Antibody (OTI1C9), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-73990MFV500
This item is not returnable.
View return policy
Description
SAT2 Monoclonal antibody specifically detects SAT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
| SAT2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OTI1C9 | |
| Flow Cytometry | |
| diamine N-acetyltransferase 2, EC 2.3.1.57, Polyamine N-acetyltransferase 2, S, Spermidine/spermine N(1)-acetyltransferase 2, spermidine/spermine N1-acetyltransferase 2, spermidine/spermine N1-acetyltransferase family member 2, SSAT2diamine acetyltransferase 2, Thialysine N-epsilon-acetyltransferase | |
| Full length human recombinant protein of human SAT2(NP_597998) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 112483 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering