Learn More
Invitrogen™ Satumomab Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (B72.3 (Satumomab))
Description
Specificity: Recognises human Tumor associated glycoprotein 72.
Satumomab is a biosimilar that targets TAG-72.
Spécification
Spécification
| Antigen | Satumomab Chimeric |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunomicroscopy |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | B72.3 (Satumomab) |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.02% ProClin 300 |
| Gene Alias | Indium (111In) satumomab pendetide; OncoScint CR; OncoScint CR103 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | human Tumor associated glycoprotein 72. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?