Learn More
Tocris Bioscience™ SB 525334
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Descripción
SB 525334 is a selective inhibitor of transforming growth factor-β receptor I (ALK5, TGF-βRI) (IC50 = 14.3 nM). Inhibits TGF-β1-induced smad2/3 nuclear localization and TGF-βRI-induced mRNA expression in kidney cells. Attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | SB 525334 |
| Purity | >97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.42 |
| Inhibitors | SB 525334 |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido