Learn More
STEMCELL Technologies SB202190
Codice prodotto. 17110102
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17110102 25 mg 25mg
17100102 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17110102 Fornitore STEMCELL Technologies N. del fornitore 72634
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
p38 MAPK inhibitor
  • SB202190 is a selective, potent, cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinases, inhibiting p38α (SAPK2A, MAPK14) and p38β (SAPK2B, MAPK11) with IC50 values of 50 and 100 nM, respectively (Davies et al.; Jiang et al.) As a pyridinyl imidazole inhibitor, SB202190 directly binds p38 MAP kinases in the ATP binding pocket (Fox et al.)
  • Improves the self-renewal ability of neural stem cells from NPC1-deficient mice (Yang et al.)
  • Blocks adiponectin-mediated proliferation of hematopoietic stem cells (DiMascio et al.)
  • Reduces BMP3-mediated proliferation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (Stewart et al.)
  • Induces cardiomyocyte differentiation from human embryonic stem cells (Graichen et al.)
Specifica
CAS 152121-30-7
Quantity 25 mg
Molecular Formula C20H14FN3O
Purity ≥98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.