missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCFD1 Monoclonal Antibody (OTI2B7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | SCFD1 |
|---|---|
| Clone | OTI2B7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17572162
|
Origene Technologies
TA504668S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17552162
|
Origene Technologies
TA504668 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
SCFD1 Monoclonal antibody specifically detects SCFD1 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| SCFD1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary | |
| SCFD1 |
| OTI2B7 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto