missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCHIP1 Monoclonal Antibody (OTI2E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA504431
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This locus represents naturally occurring read-through transcription from the neighboring IQ motif containing J (IQCJ) and schwannomin interacting protein 1 (SCHIP1) genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants that are composed of in-frame exons from each individual gene. The resulting fusion products are thought to be components of the multimolecular complexes of axon initial segments and nodes of Ranvier, and they may play a role in calcium-mediated responses.Especificaciones
| SCHIP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.48 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9P0W5 | |
| SCHIP1 | |
| Full length human recombit protein of human SCHIP1 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2E6 | |
| Unconjugated | |
| SCHIP1 | |
| SCHIP-1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 29970 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido