Learn More
SCML1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen SCML1
Concentration 400 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237385
View Documents
Proteintech
30257-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
30233498
View Documents
Proteintech
30257-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The SCML1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SCML1. This antibody recognizes human antigen. The SCML1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SCML1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
400 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
6322
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt