Learn More
SCML2 Antibody (OTI1E1), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74024UV
Product Code. 18198896
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
SCML2 Monoclonal specifically detects SCML2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SCML2
Monoclonal
DyLight 350
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
SCML2
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-321 of human SCML2 (NP_006080) produced in E.coli.
0.1 mL
10389.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1E1
Western Blot, Immunohistochemistry
sex comb on midleg (Drosophila)-like 2, sex comb on midleg-like 2 (Drosophila), sex comb on midleg-like protein 2
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt