Learn More
ZRANB2 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-55323V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ZRANB2 Polyclonal antibody specifically detects ZRANB2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| ZRANB2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Oocyte-specific maternal effect factor, zygote arrest 1, zygote arrest protein 1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 270 and the C-terminus (residue 320) of human zinc-finger protein 265 (zinc-finger, splicing) using the numbering given in entry NP_005446.2 (GeneID 9406). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 9406 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?