Learn More
SCNN1D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-85004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SCNN1D Polyclonal antibody specifically detects SCNN1D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SCNN1D | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| Delta-ENaC, Delta-NaCH, DNACH, ENaCd, MGC149710, MGC149711, SCNED, sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta, voltage-gated, type I, delta polypeptide | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ELLDEFARENIDSLYNVNLSKGRAALSATVPRHEPPFHLDREIRLQRLSHSGSRVRVGFRLCNSTGGDCFYRGYTSGVAAVQDWYHFHYVDILALLPAAWEDSHGSQDGHFVLSCSYDGLDCQARQFRTFHHPTYGSCYTVDG | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 6339 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido