Learn More
SDE2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 409.50 - € 540.75
Specifications
Antigen SDE2
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18420741
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-83504-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 433.00
€ 409.50 / 25µL
Save € 23.50
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18489490
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-83504
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
SDE2 Polyclonal antibody specifically detects SDE2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
SDE2
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
C1orf55, chromosome 1 open reading frame 55, dJ671D7.1, FLJ35382, hypothetical protein LOC163859, RP4-671D7.1, SDE2 telomere maintenance homolog (S. pombe)
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MAEWVKQQAEREAEKEQKRLERLQRKLVEPKHCFTSPDYQQQCHEMAERLEDSVLKGMQAASSKMVSAEISENRKRQWPTKSQTDRGASAGKRRCFWLG
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
163859
IgG
Immunogen affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt