Learn More
Beschreibung
SDF2L1 Polyclonal Antibody for IHC
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SDF2L1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | SDF2L1 |
| Gene Accession No. | Q9HCN8 |
| Gene Alias | dihydropyrimidinase-like 2; OTTHUMT00000075032; PWP1-interacting protein 8; Sdf2l1; SDF2-like 1; SDF2-like protein 1; stromal cell derived factor 2 like 1; stromal cell-derived factor 2-like 1; stromal cell-derived factor 2-like protein 1; UNQ1941/PRO4424 |
| Gene Symbols | SDF2L1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?