Learn More
SDH Assembly Factor 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-57573-25ul
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18618867
  • € 415.00 / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
SDH Assembly Factor 1 Polyclonal specifically detects SDH Assembly Factor 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SDH Assembly Factor 1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
LYR Motif Containing 8, LYR Motif-Containing Protein 8, LYRM8, SDHAF1, Succinate Dehydrogenase Assembly Factor 1, Mitochondrial, Succinate Dehydrogenase Complex Assembly Factor 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
644096
Human
Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
SDHAF1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GVGCQPDDGDSPRNPHDSTGA
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only