missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SDHAF1 Monoclonal Antibody (OTI8C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809693S
This item is not returnable.
View return policy
Description
SDHAF1 Monoclonal antibody specifically detects SDHAF1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| SDHAF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| A6NFY7 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 644096 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI8C12 | |
| Unconjugated | |
| SDHAF1 | |
| 0610010E21Rik; AI430885; AW490662; LYR motif containing 8; LYR motif-containing protein 8; LYRM8; SDH assembly factor 1; Sdhaf1; Succinate dehydrogenase assembly factor 1, mitochondrial; succinate dehydrogenase complex assembly factor 1 | |
| Full length human recombinant protein of human SDHAF1 produced in HEK293T. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur