Learn More
SDHC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-37905-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228121
  • € 584.00 / 100µL
Description
SDHC Polyclonal antibody specifically detects SDHC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SDHC
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Integral membrane protein CII-3, mitochondrial, PGL3, QPs1, QPs-1, SDH3, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kD, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kDa, succinate-ubiquinone oxidoreducatase cytochrome B large subunit
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SDHC (NP_002992.1).,, Sequence:, MAALLLRHVGRHCLRAHFSPQLCIRNAVPLGTTAKEEMERFWNKNIGSNRPLSPHITIYSWSLPMAMSICHRGTGIALSAGVSLFGMSALLLPGNFESYL
100 μL
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
6391
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Content Correction
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.