Learn More
SDR9C7 Antibody (OTI4B5), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74036JF646
Product Code. 18128295
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
SDR9C7 Monoclonal specifically detects SDR9C7 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SDR9C7
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
SDR9C7
Full length recombinant protein of human SDR9C7 (NP_683695) produced in E.coli.
0.1 mL
121214.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
OTI4B5
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, FLJ16333, MGC126600, Orphan short-chain dehydrogenase/reductase, RDH-S, RDHSMGC126602, SDR-Oorphan short-chain dehydrogenase/ reductase, SDROretinol dehydrogenase similar protein, short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7, short-chain dehydrogenase/reductase family 9C member 7
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Rat
IgG1
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato