Learn More
Melford SDS, 20% Solution
Beskrivelse
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Sterile filtered
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | SDS, 20% Solution |
| CAS | 151-21-3, 7732-18-5 |
| Quantity | 500 mL |
| Molecular Formula | C12H25NaO4S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?