Learn More
Invitrogen™ SEC22A Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5144171
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SEC22A Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), ELISA
The protein encoded by this gene belongs to the member of the SEC22 family of vesicle trafficking proteins. This protein has similarity to rat SEC22 and may act in the early stages of the secretory pathway. [provided by RefSeq, Nov 2008].
Spezifikation
| SEC22A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SEC22A | |
| SEC22 vesicle-trafficking protein homolog A; SEC22 vesicle-trafficking protein-like 2; SEC22A; SEC22L2; Vesicle-trafficking protein SEC22a | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 26984 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| Q96IW7 | |
| SEC22A | |
| Recombinant Human Vesicle-trafficking protein SEC22a protein (10-187AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur