Learn More
SEL1L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 433.00 - € 572.00
Specifications
Antigen SEL1L
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18479320
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-81623-25ul
25 μL
€ 433.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18285357
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-81623
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
SEL1L Polyclonal specifically detects SEL1L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
SEL1L
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
6400
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:REDGRLWCATTYDYKADEKWGFCETEEEAAKRRQMQEAEMMYQTGMKILNGSNKKSQKREAYRYLQKAASMNHTKALERVSYALLFGDYLPQNIQAAREMFEKLTEEGSPKGQTALGFLYASGLGVNSSQAKALVYY
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
IBD2, PRO1063, protein sel-1 homolog 1, sel-1 (suppressor of lin-12, C.elegans)-like, sel-1 suppressor of lin-12-like (C. elegans), sel-1 suppressor of lin-12-like 1, Sel-1L, SEL1L1, SEL1-LIKE, Suppressor of lin 12 (sel-1), C. elegans, homolog of, Suppressor of lin-12-like protein 1, TSA305
SEL1L
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt