Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tubes with Separate Screw Cap
Shop All Globe Scientific ProductsDescrizione
- Tubes are made of polypropylene
- With molded graduations
- Self-standing with conical bottom
- Transparent tubes allows for unobstructed viewing of samples
- Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Leak-resistant polyethylene screw caps can be removed or sealed in single turn
Specifica
Specifica
| Closure Color | Blue |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| Bottom Shape | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylene |
| Graduations | 1 to 5 mL |
| Includes | Blue Screwcap |
| Style | Self Standing Transport Tube |
| Sterility | Non-sterile |
| Disposable | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?