missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SELK Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26091AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SELK Polyclonal antibody specifically detects SELK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
Specifica
| SELK | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| HSPC297, MGC17057, selenoprotein K, SelK | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SELK fragment | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 58515 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto