Learn More
SEMA3D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-85517-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18430772
  • € 386.00 / 25µL
Description
SEMA3D Polyclonal specifically detects SEMA3D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SEMA3D
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
(semaphorin) 3D, coll-2, collapsin 2, MGC39708, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, semaphorin-3D, Sema-Z2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SEMA3D
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LYSGTASDFLGKDTAFTRSLGPTHDHHYIRTDISEHYWLNGAKFIGTFFIPDTYNPDDDKIYFFFRESSQEGSTSDKTILSRVGRVCKNDVG
25 μL
Neuroscience
223117
Human
IgG
Documents
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only