Learn More
SEMA4D Monoclonal Antibody (OTI8G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA809851S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17522454
  • € 242.00 / 30µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SEMA4D Monoclonal antibody specifically detects SEMA4D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
SEMA4D
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q92854
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10507
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI8G5
Unconjugated
Sema4d
A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4D; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, 4D; sema J; Sema4d; Semacl2; SEMAJ; semaphorin 4D; semaphorin H; semaphorin-4D; Semaphorin-C-like 2; semaphorin-J; Semcl2
Full length human recombinant protein of human SEMA4D produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado