Learn More
Semaphorin 4B Antibody (561416) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5485JF525
This item is not returnable.
View return policy
Description
Semaphorin 4B Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 4B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Specifications
| Semaphorin 4B | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| KIAA1745sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4B, MGC131831, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4B, SEMAC, semaphorin-4B, SemC | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 4B, Leu39-Glu712, Accession # Q9NPR2 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 561416 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 10509 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering