Learn More
Semaphorin 4D/CD100 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-93561APC
Product Code. 18506923
  • € 512.00 / 0.10mL
Description
Semaphorin 4D/CD100 Polyclonal antibody specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Semaphorin 4D/CD100
Polyclonal
Western Blot
A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Synthetic peptide corresponding to residues 147-158 [GKNEDGKGRCPF] of the human CD100 protein.
0.1 mL
Apoptosis, Immunology
10507
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
APC
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato