Learn More
Semaphorin 4F Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifica
Antigen Semaphorin 4F
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18271983
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-57426
100 μL
€ 624.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18688857
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-57426-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Semaphorin 4F Polyclonal specifically detects Semaphorin 4F in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
Semaphorin 4F
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
10505
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RTSLPISEADSCLTRFAVPHTYNYSVLLVDPASHTLYVGARDTIFALSLPFSGERPRRIDWMVPEAHRQNCRKKGKKEDECHNFVQIL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
M-SEMA, m-Sema-M, PRO2353, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4F, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4F, Sema M, Sema W, SEMAM, semaphorin-4F, semaphorin-M, Semaphorin-W, SEMAWsemaphorin M
SEMA4F
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato