Learn More
Semenogelin II Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-92376-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18494291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 433.00
    € 409.50 / 25µL
    Save € 23.50
    5% Off
Description
Semenogelin II Polyclonal specifically detects Semenogelin II in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Semenogelin II
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
semenogelin IISGIISemenogelin 2, semenogelin-2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
6407
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SEMG2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EERHLNCGEKGIQKGVSKGSISIQTEEQIHGKSQNQVRIPSQAQEYGHKE
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only