Learn More
Invitrogen™ SEMG2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA560109
Artikelnummer. 15727951
  • € 534.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EERHLNCGEK GIQKGVSKGS ISIQTEEQIH GKSQNQVRIP SQAQEYGHKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 33%, Rat - 33%.
The secreted protein encoded by this gene is involved in the formation of a gel matrix that encases ejaculated spermatozoa. Proteolysis by the prostate-specific antigen (PSA) breaks down the gel matrix and allows the spermatozoa to move more freely. The encoded protein is found in lesser abundance than a similar semenogelin protein. The genes encoding these two semenogelin proteins are found in a cluster on chromosome 20.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SEMG2
Polyclonal
Unconjugated
SEMG2
9530026M05Rik; BB121242; Semenogelin 2; semenogelin II; Semenogelin-2; Semg2; seminal vesicle protein 3; seminal vesicle secretion 3; seminal vesicle secretion 3 alpha; seminal vesicle secretion 3A; seminal vesicle secretory protein 3A; Seminal vesicle secretory protein III; SGII; Svp3; Svp-3; SVS III; Svs3; Svs3a
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6407
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q02383
SEMG2
Recombinant protein corresponding to Human SEMG2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99340).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt