missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Senataxin Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-94712JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Senataxin Polyclonal antibody specifically detects Senataxin in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Senataxin | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Janelia Fluor 525 | |
| ALS4recessive, non-Friedreich type 1, AOA2FLJ43459, DKFZp781B151, KIAA0625FLJ12840, senataxin, SETX | |
| A partial recombinant protein made to an internal portion of the human Senataxin protein (between residues 600-750) [UniProt Q7Z333] | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair | |
| 23064 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu